Learn More
Dietil cianometilfosfonato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Diethyl cyanomethyl phosphonate is used as an intermediate in Horner-Emmons reaction for the synthesis of substituted nitriles and their amide and heterocyclic derivatives. It is known as a modified Wittig reagent used in the preparation of alpha, beta-unsaturated nitriles from ketones or aldehydes like 3-hydroxy-3-methylbutanal. It reacts with epoxides and nitrones to prepare cyano-substituted cyclopropanes and aziridines respectively. It is actively involved in the synthesis of alpha-arylated alkanenitriles via reaction with aryl iodides in presence of CuI.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El fosfonato cianometilo dietílico se utiliza como intermedio en la reacción de Horner-Emmons para la síntesis de nitrilos sustituidos y sus derivados de amida y heterocíclicos. Se considera un reactivo de Wittig modificado que se utiliza en la preparación de nitrilos alfa, beta-insaturados de cetonas o aldehídos como el 3-hidroxi-3-metilbutanol. Reacciona con epóxidos y nitronas para preparar ciclopropanos y aziridinas sustituidas por cianuro respectivamente. Participa activamente en la síntesis de alcanonitrilos alfa-arilados a través de la reacción con yoduros de arilo en presencia de CuI.
Solubilidad
Miscible con agua, cloroformo, terahidrofurano, acetato de etilo y cloruro de metileno.
Notas
Incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Diethyl cyanomethylphosphonate |
| Densidad | 1.094 |
| Punto de ebullición | 132°C to 135°C (1.2 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.433 |
| Cantidad | 500 g |
| Número UN | UN3278 |
| Beilstein | 1772981 |
| Información de solubilidad | Miscible with water,chloroform,terahydrofuran,ethyl acetate and methylene chloride. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.14 |
| Show More |