Learn More
Cromoglucato dietílico, TRC
Código de producto. 30386407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386407 1 g
30385885 100 mg
30380796 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386407 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4441301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16150-45-1
Fórmula molecular C27 H24 O11
Peso molecular (g/mol) 524.47
Sinónimo Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate), Sodium Cromoglicate Imp. B (EP), Ethyl Cromoglicate, Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy)]bis(4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate)
Nombre IUPAC etil 5-[3-(2-etoxicarbonil-4-oxocromo-5-il)oxi-2-hidroxipropoxi]-4-oxcrofeno-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=O)c2c(OCC(O)COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(=O)OCC)cccc2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate) (Ethyl Cromoglicate)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C27H24O11/c1-3-33-26(31)22-11-16(29)24-18(7-5-9-20(24)37-22)35-13-15(28)14-36-19-8-6-10-21-25(19)17(30)12-23(38-21)27(32)34-4-2/h5-12,15,28H,3-4,13-14H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.1319