Learn More
Cromoglucato dietílico, TRC
Código de producto. 30385885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385885 100 mg
30386407 1 g
30380796 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD444130100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16150-45-1
Fórmula molecular C27 H24 O11
Peso molecular (g/mol) 524.47
Sinónimo Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate), Sodium Cromoglicate Imp. B (EP), Ethyl Cromoglicate, Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy)]bis(4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate)
Nombre IUPAC etil 5-[3-(2-etoxicarbonil-4-oxocromo-5-il)oxi-2-hidroxipropoxi]-4-oxcrofeno-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=O)c2c(OCC(O)COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(=O)OCC)cccc2O1
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate) (Ethyl Cromoglicate)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H24O11/c1-3-33-26(31)22-11-16(29)24-18(7-5-9-20(24)37-22)35-13-15(28)14-36-19-8-6-10-21-25(19)17(30)12-23(38-21)27(32)34-4-2/h5-12,15,28H,3-4,13-14H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.1319
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.