Learn More
Clorotiofosfato de dietilo, TRC
Código de producto. 30386292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386292 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30386292 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4441601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl phosphorochloridothionate
CAS 2524-04-1
Fórmula molecular C4 H10 Cl O2 P S
Cantidad 1 g
Sinónimo Ethyl phosphorochloridothioate ((EtO)2ClPS) (6CI), (Chlorodiethoxy)phosphine sulfide, Diethoxythiophosphoryl chloride, Diethyl chlorothiophosphate, Diethyl phosphorochloridothioate, Diethyl phosphorochlorothioate, Diethyl phosphorothiochloridate, Diethyl phosphorothionochloridate, Diethyl thiophosphoryl chloride, NSC 43776, O,O-Diethyl chloridophosphorothioate, O,O-Diethyl chloridothionophosphate, O,O-Diethyl chlorophosphorothioate, O,O-Diethyl chlorothionophosphate, O,O-Diethyl chlorothiophosphate, O,O-Diethyl chlorothiophosphonate, O,O-Diethyl phosphorochloridothioate, O,O-Diethyl phosphorochlorothioate, O,O-Diethyl phosphorothiochloridate, O,O-Diethyl phosphorothionochloridate, O,O-Diethyl thionophosphoric chloride, O,O-Diethyl thionophosphorochloridate, O,O-Diethyl thionophosphoryl chloride, O,O-Diethyl thiophosphoric acid chloride, O,O-Diethyl thiophosphorochloridate, O,O-Diethyl thiophosphoryl chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10ClO2PS/c1-3-6-8(5,9)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCOP(=S)(Cl)OCC
Nombre IUPAC cloro-dietoxi-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 188.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.9828