Learn More
Clortiofosfato de dietilo-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl-d10 Chlorothiophosphate |
| CAS | 287397-89-1 |
| Fórmula molecular | C4 D10 Cl O2 P S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Phosphorochloridothioic Acid O,O-(Diethyl-d10) Ester, O,O-(Diethyl-d10) Thiophosphoryl Chloride, NSC 43776-d10 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10ClO2PS/c1-3-6-8(5,9)7-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Cl)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | cloro-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetoxi)-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 198.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0455 |