Learn More
Clorofosfito de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Chlorophosphite |
| CAS | 589-57-1 |
| Fórmula molecular | C4H10ClO2P |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Ethyl phosphorochloridite, Chlorodiethoxyphosphine, Diethoxychlorophosphine, Diethyl Chlorophosphonite, Diethyl Phosphorochloridite, Ethyl Chlorophosphite, Ethyl Phosphorochloridite, (EtO)2ClP |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10ClO2P/c1-3-6-8(5)7-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOP(Cl)OCC |
| Nombre IUPAC | cloro(dietoxi)fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 156.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0107 |