Learn More
Clorofosfito de dietilo, TRC
Código de producto. 30388173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30388173 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30388173 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44410010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Chlorophosphite
CAS 589-57-1
Fórmula molecular C4H10ClO2P
Cantidad 10 g
Sinónimo Ethyl phosphorochloridite, Chlorodiethoxyphosphine, Diethoxychlorophosphine, Diethyl Chlorophosphonite, Diethyl Phosphorochloridite, Ethyl Chlorophosphite, Ethyl Phosphorochloridite, (EtO)2ClP
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10ClO2P/c1-3-6-8(5)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCOP(Cl)OCC
Nombre IUPAC cloro(dietoxi)fosfano
Peso molecular (g/mol) 156.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0107