Learn More
Clorofosfato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11342357 25 g 25 g
11332357 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11342357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09919.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Diethyl chlorophosphite acts as a versatile phosphorylating agent for ester and lactone enolates, amines and alkenols. It is used in the synthesis of organophosphates and are considered anticholinesterase agents through observation in studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorofosfato de dietilo actúa como un agente fosforilante versátil para alquenoles, aminas y enolatos de éster y lactona. Se utiliza en la síntesis de organofosforados y se considera un agente anticolinesterásico mediante la observación en estudios.
Solubilidad
Soluble en DMSO y cloroformo. Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad & y al aire. Almacenar alejado del aire y de bases fuertes. Incompatible con agua, bases, metales activos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 589-57-1
Fórmula molecular C4H10ClO2P
Peso molecular (g/mol) 156.546
Número MDL MFCD00009074
Clave InChI TXHWYSOQHNMOOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl chlorophosphite, ethyl phosphorochloridite, diethyl phosphorochloridite, chlorodiethoxyphosphine, phosphorochloridous acid, diethyl ester, unii-f414s3v8k6, diethyl chlorophosphonite, chloro diethoxy phosphane, diethychlorophosphite, ethyl chlorophosphite
PubChem CID 68530
Nombre IUPAC cloro(dietoxi)fosfano
SMILES CCOP(OCC)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl chlorophosphite
Densidad 1.082
Punto de ebullición 153°C to 155°C
Temperatura de inflamación 25°C (77°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.4375
Cantidad 25 g
Número UN UN2920
Beilstein 1098392
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Índice Merck 14,3841
Información de solubilidad Soluble in DMSO and chloroform. Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.55
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl chlorophosphite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphorochloridousacid, diethyl ester