Learn More
Clorofosfato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Diethyl chlorophosphite acts as a versatile phosphorylating agent for ester and lactone enolates, amines and alkenols. It is used in the synthesis of organophosphates and are considered anticholinesterase agents through observation in studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El clorofosfato de dietilo actúa como un agente fosforilante versátil para alquenoles, aminas y enolatos de éster y lactona. Se utiliza en la síntesis de organofosforados y se considera un agente anticolinesterásico mediante la observación en estudios.
Solubilidad
Soluble en DMSO y cloroformo. Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad & y al aire. Almacenar alejado del aire y de bases fuertes. Incompatible con agua, bases, metales activos y agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl chlorophosphite |
| Densidad | 1.082 |
| Punto de ebullición | 153°C to 155°C |
| Temperatura de inflamación | 25°C (77°F) |
| Olor | Acrid |
| Índice de refracción | 1.4375 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2920 |
| Beilstein | 1098392 |
| Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Diethyl chlorophosphite
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Diethyl chlorophosphite