Learn More
Clorofosfato de dietilo, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10264040 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10264040 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10040820 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10264040 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114250250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 589-57-1
Fórmula molecular C4H10ClO2P
Peso molecular (g/mol) 156.55
Número MDL MFCD00009074
Clave InChI TXHWYSOQHNMOOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl chlorophosphite, ethyl phosphorochloridite, diethyl phosphorochloridite, chlorodiethoxyphosphine, phosphorochloridous acid, diethyl ester, unii-f414s3v8k6, diethyl chlorophosphonite, chloro diethoxy phosphane, diethychlorophosphite, ethyl chlorophosphite
PubChem CID 68530
Nombre IUPAC cloro(dietoxi)fosfano
SMILES CCOP(OCC)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl chlorophosphite
Nombre de nota tech., 90%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 153.0°C to 155.0°C
Temperatura de inflamación <1°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5O)2PCl
Índice de refracción 1.4380 to 1.4420
Cantidad 25 mL
Fieser 01,248
Índice Merck 15, 3144
Gravedad específica 1.09
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.55
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl chlorophosphite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.