Learn More
Diethyl Chlorophosphate, TRC
Código de producto. 30373868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Código de producto. Cantidad
30373868 2.5 g
1 options
Código de producto. 30373868 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4440952.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Chlorophosphate
CAS 814-49-3
Fórmula molecular C4H10ClO3P
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Phosphorochloridic Acid Diethyl Ester, Ethyl Phosphorochloridate, Chlorodiethoxyphosphine Oxide, Chlorodiethylphosphate, Diethoxyphosphorus Oxychloride, Diethyl Phosphoric Chloride, Ethyl Phosphorochloridate, O,O-Diethyl Chlorophosphate, Phosphoric Acid Diethyl Ester Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10ClO3P/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCOP(=O)(Cl)OCC
Nombre IUPAC 1-[chloro(ethoxy)phosphoryl]oxyethane
Peso molecular (g/mol) 172.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0056