Learn More
Clorofosfato de dietilo, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15446687 100 g 100 g
15436687 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33820.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 814-49-3 | C4H10ClO3P | 172.545 g/mol
A phosphorous halide used for biochemical research. Also used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El haluro de fósforo se utiliza para la investigación bioquímica. También se usa como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en alcohol y cloroformo. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado del agua/humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 814-49-3
Fórmula molecular C4H10ClO3P
Peso molecular (g/mol) 172.545
Número MDL MFCD00009075
Clave InChI LGTLXDJOAJDFLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl chlorophosphate, diethyl chlorophosphonate, diethyl phosphorochloridate, diethyl phosphorochloride, diethoxyphosphoryl chloride, o,o-diethyl chlorophosphate, diethoxyphosphorus oxychloride, phosphorochloridic acid, diethyl ester, o,o-diethyl chloridophosphate, o,o-diethyl chlorophosphonate
PubChem CID 13139
Nombre IUPAC 1-[cloro(etoxi)fosforil]oxietano
SMILES CCOP(=O)(OCC)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl chlorophosphate
Densidad 1.194
Punto de ebullición 60°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 61°C (142°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN3278
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in alcohol and chloroform. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.55
Porcentaje de pureza ≥97%