Learn More
Dietil clorofosfato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11905151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11905151 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10287223 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10751052 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 11905151
Marca: Thermo Scientific Acros 407245000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 814-49-3 | C4H10ClO3P | 172.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 814-49-3
Fórmula molecular C4H10ClO3P
Peso molecular (g/mol) 172.55
Número MDL MFCD00009075
Clave InChI LGTLXDJOAJDFLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl chlorophosphate, diethyl chlorophosphonate, diethyl phosphorochloridate, diethyl phosphorochloride, diethoxyphosphoryl chloride, o,o-diethyl chlorophosphate, diethoxyphosphorus oxychloride, phosphorochloridic acid, diethyl ester, o,o-diethyl chloridophosphate, o,o-diethyl chlorophosphonate
PubChem CID 13139
Nombre IUPAC 1-[cloro(etoxi)fosforil]oxietano
SMILES CCOP(=O)(OCC)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl chlorophosphate
Nombre de nota 95%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1900g/mL
Punto de ebullición 81.0°C (6.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5O)2POCl
Índice de refracción 1.4160 to 1.4180
Cantidad 500 g
Beilstein 01,332
Fieser 01,248; 03,98; 04,152; 05,217; 06,192; 08,171
Gravedad específica 1.19
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.55
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl chlorophosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.