Learn More
Cloromalonato de dietil, TRC
Código de producto. 30385165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385165 10 g
30381890 1 g
30372592 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44406010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14064-10-9
Fórmula molecular C7H11ClO4
Peso molecular (g/mol) 194.61
Sinónimo 2-Chloropropanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Chloromalonic Acid Diethyl Ester, Chloropropanedioic Acid Diethyl Ester, Chloromalonic Acid Diethyl Ester, Chloropropanedioic Acid Ethyl Ester, Diethyl Monochloromalonate, Ethyl Chloromalonate, NSC 227952, alpha-Chlorodiethyl Malonate
Nombre IUPAC dietil 2-cloropropanodioato
SMILES CCOC(=O)C(Cl)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Chloromalonate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11ClO4/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0346