Learn More
Carbonato de dietilo, TRC
Código de producto. 30376818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376818 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30376818 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44400050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Carbonate
CAS 105-58-8
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C5H10O3
Cantidad 50 g
Sinónimo DEC, Diatol, Diatol (Carbonate), Diethyl Carbonate, Diethyl Ester Carbonic Acid, Ethyl Carbonate, Ethyl Carbonate ((EtO)2CO), Eufin, H-DEC, NSC 8849
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)OCC
Peso molecular (g/mol) 118.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.063
Porcentaje de pureza >95