Learn More
Carbonato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Carbonate |
| CAS | 105-58-8 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C5H10O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | DEC, Diatol, Diatol (Carbonate), Diethyl Carbonate, Diethyl Ester Carbonic Acid, Ethyl Carbonate, Ethyl Carbonate ((EtO)2CO), Eufin, H-DEC, NSC 8849 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)OCC |
| Peso molecular (g/mol) | 118.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.063 |
| Mostrar más |