Learn More
Carbonato de dietilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Diethyl carbonate is esters, beta-enamino esters, carbamates and unsymmetrical alkyl carbonates. It is an active component of electrolytes used in lithium which is used as a solvent for cellulose ethers, nitro cellulose, natural and synthetic resin and in erythromycin intramuscular injections. It is also used in the synthesis of 3-ethyl-4-methyl-5-phenyl-3H-oxazol-2-one, phenobarbital, pyrethrum batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El carbonato de dietilo se compone de ésteres, ésteres de beta-enamino, carbamatos y carbonatos de alquilo asimétricos. Es un componente activo de electrolitos utilizados en litio que se utiliza como disolvente para éteres de celulosa, nitrocelulosa, resina natural y sintética, y en inyecciones intramusculares de eritromicina. También se utiliza en la síntesis de 3-etil-4-metil-5-fenil-3H-oxazol-2-ona, fenobarbital, pilas de piretro.
Solubilidad
Miscible con éter dietílico, etanol y cloroformo. Inmiscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes, bases fuertes y agentes reductores.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Diethyl carbonate |
| Punto de fusión | -43°C |
| Densidad | 0.975 |
| Punto de ebullición | 126°C to 128°C |
| Temperatura de inflamación | 31°C (87°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99% |
| Olor | Pleasant |
| Índice de refracción | 1.3845 |
| Cantidad | 2500 mL |
| Número UN | UN2366 |
| Show More |