Learn More
Carbonato de dietilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10226523 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
100 ml
2.50 litro
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10226523 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10030820 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10050750 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10570561 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
11935151 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10226523 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114221000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105-58-8 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-58-8
Fórmula molecular C5H10O3
Peso molecular (g/mol) 118.13
Número MDL MFCD00009107
Clave InChI OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl carbonate, carbonic acid, diethyl ester, carbonic acid diethyl ester, eufin, diatol, diaethylcarbonat, carbonic ether, ethoxyformic anhydride, diethylkarbonat, ethyl carbonate eto 2co
PubChem CID 7766
Nombre IUPAC carbonato de dietilo
SMILES CCOC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl carbonate
Punto de fusión -43.0°C
Densidad 0.9750g/mL
Punto de ebullición 126.0°C to 128.0°C
Temperatura de inflamación 33°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5O)2CO
Índice de refracción 1.3830 to 1.3850
Cantidad 100 mL
Beilstein 03,5
Fieser 01,247; 02,129; 03,95; 05,213
Índice Merck 15,3835
Gravedad específica 0.975
Información de solubilidad Solubility in water: 18.8g/L
Viscosidad 0.827 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.