Learn More
Butiletilmalonato de dietilo-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Butylethylmalonate-d5 |
| CAS | 145395-63-7 |
| Fórmula molecular | C13H19D5O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Butylethyl-d5-propanedioic Acid Diethyl Ester, 2-Butyl-2-ethylpropanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester-d5, Butylethylmalonic Acid Diethyl Ester-d5, Butylethylpropanedioic Acid Diethyl Ester-d5, Diethyl Ethylbutylmalonate-d5, NSC 44910-d5, NSC 6791-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H24O4/c1-5-9-10-13(6-2,11(14)16-7-3)12(15)17-8-4/h5-10H2,1-4H3/i2D3,6D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(CCCC)(C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-butil-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)propanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 249.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.1988 |