Learn More
Bromomalonato de dietilo, TRC
Código de producto. 30385886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30385886 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30385886 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44384050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Bromomalonate
CAS 685-87-0
Fórmula molecular C7H11BrO4
Cantidad 50 g
Sinónimo Bromomalonic Acid Diethyl Ester, 2-Bromomalonic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-bromo-1,3-propanedioate, Diethyl 2-Bromomalonate, Diethyl 2-bromopropanedioate, Diethyl Bromomalonate, Diethyl α-Bromomalonate, Ethyl Bromomalonate, NSC 1985, α-Bromomalonic Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11BrO4/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(Br)C(=O)OCC
Peso molecular (g/mol) 239.06