Learn More
Bromomalonato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Bromomalonate |
| CAS | 685-87-0 |
| Fórmula molecular | C7H11BrO4 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Bromomalonic Acid Diethyl Ester, 2-Bromomalonic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-bromo-1,3-propanedioate, Diethyl 2-Bromomalonate, Diethyl 2-bromopropanedioate, Diethyl Bromomalonate, Diethyl α-Bromomalonate, Ethyl Bromomalonate, NSC 1985, α-Bromomalonic Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11BrO4/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(Br)C(=O)OCC |
| Peso molecular (g/mol) | 239.06 |