Learn More
Bromomalonato de dietilo, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10734031 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10734031 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10510401 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10289843 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10734031 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114191000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 685-87-0 | C7H11BrO4 | 239.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 685-87-0
Fórmula molecular C7H11BrO4
Peso molecular (g/mol) 239.07
Número MDL MFCD00009138
Clave InChI FNJVDWXUKLTFFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl bromomalonate, diethyl 2-bromomalonate, bromomalonic acid diethyl ester, ethyl bromomalonate, diethylbromomalonate, propanedioic acid, bromo-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-bromopropanedioate, diethyl bromopropanedioate, malonic acid, bromo-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-bromo-, 1,3-diethyl ester
PubChem CID 69637
Nombre IUPAC dietil 2-bromopropanodioato
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl bromomalonate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4000g/mL
Punto de ebullición 233°C to 235°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5O2CCH(Br)CO2C2H5
Índice de refracción 1.4520 to 1.456
Cantidad 100 mL
Beilstein 02, 594
Gravedad específica 1.4
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.07
Porcentaje de pureza 90+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl bromomalonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.