Learn More
Bromomalonato de dietilo, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11304509 25 g 25 g
11494393 50 g 50 g
11404403 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11304509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10965.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 685-87-0 | C7H11BrO4 | 239.065 g/mol
Diethyl bromomalonate is used in perfumes. It is also used to synthesize other compounds such as barbiturates, artificial flavorings, vitamin B1, and vitamin B6.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromomalonato de dietilo se utiliza en perfumes. También se utiliza para sintetizar otros compuestos como barbitúricos, aromatizantes artificiales, vitamina B1y vitamina B6.
Solubilidad
No se mezcla bien con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 685-87-0
Fórmula molecular C7H11BrO4
Peso molecular (g/mol) 239.065
Número MDL MFCD00009138
Clave InChI FNJVDWXUKLTFFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl bromomalonate, diethyl 2-bromomalonate, bromomalonic acid diethyl ester, ethyl bromomalonate, diethylbromomalonate, propanedioic acid, bromo-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-bromopropanedioate, diethyl bromopropanedioate, malonic acid, bromo-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-bromo-, 1,3-diethyl ester
PubChem CID 69637
Nombre IUPAC dietil 2-bromopropanodioato
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl bromomalonate
Densidad 1.402
Punto de ebullición 233°C to 235°C
Temperatura de inflamación 111°C (231°F)
Índice de refracción 1.455
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 509768
Información de solubilidad Does not mix well with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.07
Porcentaje de pureza ≥90%