Learn More
Bromodifluorometilfosfonato de dietilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Bromodifluoromethylphosphonate |
| CAS | 65094-22-6 |
| Fórmula molecular | C5H10BrF2O3P |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | P-(Bromodifluoromethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester, (Bromodifluoromethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10BrF2O3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5(6,7)8/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(OCC)C(F)(F)Br |
| Nombre IUPAC | 1-[[bromo(difluoro)metil]-etoxifosforil]oxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 267.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.9519 |