Learn More
Bromodifluorometilfosfonato de dietilo, TRC
Código de producto. 30371350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371350 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30371350 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4438455G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Bromodifluoromethylphosphonate
CAS 65094-22-6
Fórmula molecular C5H10BrF2O3P
Cantidad 5 g
Sinónimo P-(Bromodifluoromethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester, (Bromodifluoromethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10BrF2O3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5(6,7)8/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCOP(=O)(OCC)C(F)(F)Br
Nombre IUPAC 1-[[bromo(difluoro)metil]-etoxifosforil]oxietano
Peso molecular (g/mol) 267.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.9519