Learn More
Dietilo (bromofluorometil)fosfonato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11359355 25 g 25 g
11339355 1 g 1 g
11349355 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359355 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L16715.14
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 65094-22-6 | C5H10BrF2O3P | 267.01 g/mol
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate is used as a reactant for the preparation of phosphopeptide mimetic prodrugs targeted to Src homology 2 (SH2) domain of signal transducer and activator of transcription 3 (Stat3), synthesis of Mycobacterium tuberculosis protein tyrosine phosphatase inhibitory difluoromethylphosphonic acid derivatives via multi step synthesis with Suzuki coupling and resolution as key steps and P-C bond cleavage on basic hydrolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dietilo (bromofluorometil)fosfonato se utiliza como reactante para la preparación de profármacos miméticos fosfopeptide dirigidos al dominio homológico de Src 2 (SH2) del transductor de señal y activador de la transcripción 3 (Stat3), síntesis de tuberculosis micobacteriana proteína tirosina fosfatasa inhibitoria difluorometilfosfónica derivada a través de la síntesis de múltiples pasos con Suzuki acoplamiento y resolución como pasos clave y el enlace P-C división en la hidrólisis básica.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65094-22-6
Fórmula molecular C5H10BrF2O3P
Peso molecular (g/mol) 267.01
Número MDL MFCD00069118
Clave InChI QRADKVYIJIAENZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl bromodifluoromethyl phosphonate, bromodifluoromethyl diethylphosphonate, diethyl bromodifluoromethanephosphonate, diethyl bromodifluoromethylphosphonate, bromodifluoromethyl phosphonic acid diethyl ester, 1-bromo difluoro methyl-ethoxyphosphoryl oxyethane, phosphonic acid, bromodifluoromethyl-, diethyl ester, pubchem24183, acmc-20ai7p
PubChem CID 144101
Nombre IUPAC 1-[[bromo(difluoro)metil]-etoxifosforil]oxietano
SMILES CCOP(=O)(OCC)C(F)(F)Br
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate
Densidad 1.503
Punto de ebullición 99°C to 102°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.416
Cantidad 25 g
Beilstein 1944045
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.01
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.