Learn More
Dietil (Boc-amino)malonato, TRC
Código de producto. 30377077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377077 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30377077 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4438005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl (Boc-amino)malonate
CAS 102831-44-7
Fórmula molecular C12 H21 N O6
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21NO6/c1-6-17-9(14)8(10(15)18-7-2)13-11(16)19-12(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,16)
SMILES CCOC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC
Nombre IUPAC 2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanodioato de dietilo
Peso molecular (g/mol) 275.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.1369