Learn More
Bis(hidroximetil)malonato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490284 25 g 25 g
11400294 100 g 100 g
11410294 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490284 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13677.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 20605-01-0 | C9H16O6 | 220.221 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bis(hidroximetil)malonato de dietilo se utiliza como reactivo en la preparación de 1,3-dioxanos a partir de acetales, aldehídos y cetonas. También se utiliza como intermediario para la preparación de ésteres malónicos, acrílicos e isobutíricos sustituidos, para la conversión a dienófilos útiles, ácido ɑ-bromometilacrílico y su éster etílico, y a ácido bis(bromometil)acético y su éster metílico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20605-01-0
Fórmula molecular C9H16O6
Peso molecular (g/mol) 220.221
Número MDL MFCD00009130
Clave InChI WIOHBOKEUIHYIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl bis hydroxymethyl malonate, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl malonate, propanedioic acid, bis hydroxymethyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propanedioate, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propanedioate, 2,2-bis hydroxymethyl malonic acid diethyl ester, bis hydroxymethyl malonic acid diethyl ester, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-dioate, acmc-20al8x, ksc490a8h
PubChem CID 311844
Nombre IUPAC dietil 2,2-bis(hidroximetil)propanodioato
SMILES CCOC(=O)C(CO)(CO)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl bis(hydroxymethyl)malonate
Punto de fusión 47°C to 52°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1788515
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.22
Porcentaje de pureza 97%