Learn More
Dietil bis(hidroximetil)malonato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10427760 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10427760 25 g Frasco de vidrio 25 g
10266770 100 g Frasco de vidrio 100 g
10036353 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10427760 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 189530250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 20605-01-0 | C9H16O6 | 220.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20605-01-0
Fórmula molecular C9H16O6
Peso molecular (g/mol) 220.22
Número MDL MFCD00009130
Clave InChI WIOHBOKEUIHYIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl bis hydroxymethyl malonate, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl malonate, propanedioic acid, bis hydroxymethyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propanedioate, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propanedioate, 2,2-bis hydroxymethyl malonic acid diethyl ester, bis hydroxymethyl malonic acid diethyl ester, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-dioate, acmc-20al8x, ksc490a8h
PubChem CID 311844
Nombre IUPAC dietil 2,2-bis(hidroximetil)propanodioato
SMILES CCOC(=O)C(CO)(CO)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl bis(hydroxymethyl)malonate
Punto de fusión 45°C to 52°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HOCH2)2C(CO2C2H5)2
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.22
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido cristalino