Learn More
Dietil bencilfosfonato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10122620 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10122620 100 g Frasco de vidrio 100 g
10162570 25 g Frasco de vidrio 25 g
11965141 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10122620 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114171000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1080-32-6 | C11H17O3P | 228.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1080-32-6
Fórmula molecular C11H17O3P
Peso molecular (g/mol) 228.23
Clave InChI AIPRAPZUGUTQKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl benzylphosphonate, benzylphosphonic acid diethyl ester, diethoxyphosphonomethylbenzene, diethyl phosphonate, benzyl, phosphonic acid, phenylmethyl-, diethyl ester, unii-t6d4qwt656, diethylbenzylphosphonate, phosphonic acid, benzyl-, diethyl ester, diethyl phenylmethyl phosphonate, phosphonic acid, p-phenylmethyl-, diethyl ester
PubChem CID 14122
Nombre IUPAC dietoxifosforilmetilbenceno
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=CC=C1)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl benzylphosphonate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 106.0°C to 108.0°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5O)2P(O)CH2C6H5
Índice de refracción 1.4950 to 1.4980
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl benzylphosphonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2