Learn More
Dietilo bencilfosfonato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423384 250 g 250 g
11413384 50 g 50 g
11403384 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423384 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10645.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1080-32-6 | C11H17O3P | 228.228 g/mol
Diethyl benzylphosphonate is used as a reactant for synthesis of 3,5-dihydroxy-4-isopropylstilbene for treatment of skin disorders and natural cytotoxic marine products of polyketide origin via intramolecular Diels-Alder reactions. It is also used as reactant for cyclization of aryl ethers, amines and amides & for investigating the effects of functional groups on the performance of clue organic LEDs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dietilo bencilfosfonato se utiliza como reactante para la síntesis de 3,5-dihidroxi-4-isopropilstilbeno para el tratamiento de trastornos de la piel y productos naturales citotóxicos marinos de origen policetida a través de reacciones intramoleculares de Diels-Alder. También se utiliza como reactante para la ciclización de aril éteres, aminas y amidas & para investigar los efectos de los grupos funcionales en el rendimiento de los LED orgánicos de pista.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1080-32-6
Fórmula molecular C11H17O3P
Peso molecular (g/mol) 228.228
Número MDL MFCD00009078
Clave InChI AIPRAPZUGUTQKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl benzylphosphonate, benzylphosphonic acid diethyl ester, diethoxyphosphonomethylbenzene, diethyl phosphonate, benzyl, phosphonic acid, phenylmethyl-, diethyl ester, unii-t6d4qwt656, diethylbenzylphosphonate, phosphonic acid, benzyl-, diethyl ester, diethyl phenylmethyl phosphonate, phosphonic acid, p-phenylmethyl-, diethyl ester
PubChem CID 14122
Nombre IUPAC dietoxifosforilmetilbenceno
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=CC=C1)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl benzylphosphonate
Densidad 1.094
Punto de ebullición 106°C to 108°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4975
Cantidad 250 g
Beilstein 2580931
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.23
Porcentaje de pureza 99%