Learn More
Dietilbencilmalonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Benzylmalonate |
| CAS | 607-81-8 |
| Fórmula molecular | C14 H18 O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18O4/c1-3-17-13(15)12(14(16)18-4-2)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,3-4,10H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(Cc1ccccc1)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-bencilpropanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 250.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.1205 |