Learn More
Bencilmalonato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489937 25 g 25 g
11499937 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22890.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 607-81-8 | C14H18O4 | 250.294 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 607-81-8
Fórmula molecular C14H18O4
Peso molecular (g/mol) 250.294
Número MDL MFCD00009166
Clave InChI ICZLTZWATFXDLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl benzylmalonate, diethyl 2-benzylmalonate, benzylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, phenylmethyl-, diethyl ester, unii-40y0x0xn6p, malonic acid, benzyl-, diethyl ester, malonic acid, 2-benzyl-, diethyl ester, diethyl benzyl malonate, 1,3-diethyl 2-benzylpropanedioate, diethyl benzylpropanedioate
PubChem CID 69090
Nombre IUPAC 2-bencilpropanodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl benzylmalonate
Densidad 1.069
Punto de ebullición 162°C to 163°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.486
Cantidad 25 g
Beilstein 615793
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.29
Porcentaje de pureza 97%