Learn More
Bencilidenemalonato de dietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11320114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11320114 100 g 100 g
11310114 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11320114 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00561.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5292-53-5 | C14H16O4 | 248.28 g/mol
Diethyl benzylidenemalonate is used as a pharmaceutical intermediate. It is also involved in the Conjugate addition of cyanide ion to arylidenemalonic esters provides a useful route to arylsuccinic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se bencilidenemalonato de dietilo se utiliza como intermedio farmacéutico. También participa en la adición de iones de cianuro a los ésteres arilidenemalónicos de conjugado, lo que proporciona una ruta útil a los ácidos arilsuccínicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5292-53-5
Fórmula molecular C14H16O4
Peso molecular (g/mol) 248.28
Número MDL MFCD00009149
Clave InChI VUWPIBNKJSEYIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl benzylidenemalonate, diethyl benzalmalonate, diethyl 2-benzylidenemalonate, ethyl benzylidenemalonate, diethylbenzalmalonate, diethyl phenylmethylene malonate, malonic acid, benzylidene-, diethyl ester, diethylmalonate, benzal, benzylidenemalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, phenylmethylene-, diethyl ester
PubChem CID 94751
Nombre IUPAC 2-bencilidenepropanedioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C(=CC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl benzylidenemalonate
Punto de fusión 28°C to 31°C
Densidad 1.107
Punto de ebullición 215°C to 217°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.536
Cantidad 100 g
Beilstein 528894
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.28
Porcentaje de pureza 98%