Learn More
Alfa Aesar™ Benzamidomalonato de dietilo, + 98 %
Código de producto. 11397675
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397675 25 g 25 g
11387675 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397675 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L02371.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 16798-45-1
Fórmula molecular C14H17NO5
Peso molecular (g/mol) 279.29
Número MDL MFCD00015160
Clave InChI UQFFIFUYIQXSPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl benzamidomalonate, diethyl 2-benzamidomalonate, 1,3-diethyl 2-phenylformamido propanedioate, diethyl-n-benzoylamino malonate, benzamidomalonic acid, diethyl ester, diethyl benzoylaminomalonate, diethyl 2-phenylcarbonylamino propane-1,3-dioate, diethyl benzoylamino malonate, ethyl benzaminomalonate, diethylbenzamidomalonate
PubChem CID 66790
Nombre IUPAC 2-benzamidopropanedioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)NC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl benzamidomalonate
Punto de fusión 61°C to 65°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2817007
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.29
Porcentaje de pureza ≥98%