Learn More
Dietilo aminometilenomalonato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388286 1 g 1 g
11398286 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388286 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15511.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6296-99-7 | C8H13NO4 | 187.195 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6296-99-7
Fórmula molecular C8H13NO4
Peso molecular (g/mol) 187.195
Número MDL MFCD01075695
Clave InChI WDTWMEZMHUEZKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 2-aminomethylene malonate, diethyl aminomethylenemalonate, 1,3-diethyl 2-aminomethylidene propanedioate, propanedioic acid, aminomethylene-, diethyl ester, diethyl aminomethylene malonate, amino-methylene malonic acid, diethyl ester, acmc-1b66v, ksc494c4d, diethyl amino-methylenemalonate
PubChem CID 226751
Nombre IUPAC dietilo 2-(aminometilideno)propanedioato
SMILES CCOC(=O)C(=CN)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl aminomethylenemalonate
Punto de fusión 60°C to 65°C
Punto de ebullición 114°C (1 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 1708651
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.2
Porcentaje de pureza 98%