Learn More
Oxalato de (aminometil)fosfonato de dietilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10663292 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10663292 1 g Frasco de vidrio 1 g
10425555 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10663292 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 332210010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 117196-73-3 | C5H14NO3P·C2H2O4 | 257.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117196-73-3
Fórmula molecular C5H14NO3P·C2H2O4
Peso molecular (g/mol) 257.18
Número MDL MFCD00800255
Clave InChI OVHZWLGNOJBTDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl aminomethyl phosphonate oxalate, diethoxyphosphorylmethanamine; oxalic acid, diethyl aminomethyl phosphonate oxalate salt, phosphonic acid, p-aminomethyl-, diethyl ester, ethanedioate 1:1, phosphonic acid, aminomethyl-, diethyl ester, ethanedioate 1:1, acmc-20mn2b, diethyl aminomethylphosphonate oxalate, oxalic acid diethyl aminomethylphosphonate, diethyl aminomethyl phosphonate ethanedioate
PubChem CID 2733594
Nombre IUPAC dietoxifosforilmetanamina;ácido oxálico
SMILES CCOP(=O)(CN)OCC.C(=O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl (aminomethyl)phosphonate oxalate
Nombre de nota 95%
Punto de fusión 118.0°C to 126.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo