Learn More
Clorhidrato de aminomalonato de dietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10335700 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10335700 25 g Frasco de vidrio 25 g
10606944 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10335700 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 114040250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13433-00-6 | C7H13NO4·ClH | 211.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13433-00-6
Fórmula molecular C7H13NO4·ClH
Peso molecular (g/mol) 211.64
Número MDL MFCD00012510
Clave InChI GLFVNTDRBTZJIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl aminomalonate hydrochloride, diethyl 2-aminomalonate hydrochloride, aminomalonic acid diethyl ester hydrochloride, 1,3-diethyl 2-aminopropanedioate hydrochloride, propanedioic acid, amino-, diethyl ester, hydrochloride, diethyl 2-aminopropanedioate hydrochloride, diethyl 2-aminomalonate hcl, diethyl aminomalonate hcl, diethyl 2-aminopropane-1,3-dioate, chloride, pubchem23977
PubChem CID 3084143
Nombre IUPAC dietil 2-aminopropanodioato; clorhidrato
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl aminomalonate hydrochloride
Punto de fusión 166.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5O2CCH(NH2)CO2C2H5·HCl
Cantidad 25 g
Beilstein 04, 470
Fieser 15,132
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.64
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl aminomalonate hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2