Learn More
Clorhidrato de aminomalonato de dietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404654 10 g 10 g
11414654 50 g 50 g
11424654 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404654 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13681.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13433-00-6 | C7H14ClNO4 | 211.642 g/mol
Diethyl aminomalonate hydrochloride is used as a pharmaceutical intermediate. Diethyl aminomalonate with formaldehyde generates an azomethine ylide which can undergo cycloadditions with 1,2-dipolarophiles to form pyrrolidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de dietilo de aminomalonato se utiliza como intermedio farmacéutico. El dietilo aminomalonato con formaldehído genera un iluro de azometina que puede someterse a cicloadiciones con 1,2-dipolarófilos para formar pirrolidinas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Es higroscópico por naturaleza. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13433-00-6
Fórmula molecular C7H14ClNO4
Peso molecular (g/mol) 211.642
Número MDL MFCD00012510
Clave InChI GLFVNTDRBTZJIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl aminomalonate hydrochloride, diethyl 2-aminomalonate hydrochloride, aminomalonic acid diethyl ester hydrochloride, 1,3-diethyl 2-aminopropanedioate hydrochloride, propanedioic acid, amino-, diethyl ester, hydrochloride, diethyl 2-aminopropanedioate hydrochloride, diethyl 2-aminomalonate hcl, diethyl aminomalonate hcl, diethyl 2-aminopropane-1,3-dioate, chloride, pubchem23977
PubChem CID 3084143
Nombre IUPAC dietil 2-aminopropanodioato; clorhidrato
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl aminomalonate hydrochloride
Punto de fusión ∼165°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 10 g
Beilstein 3568037
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.65
Porcentaje de pureza 98%