Learn More
Dietil alilfosfonato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10624532 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10624532 5 g Frasco de vidrio 5 g
10737022 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10624532 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 336110050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1067-87-4 | C7H15O3P | 178.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1067-87-4
Fórmula molecular C7H15O3P
Peso molecular (g/mol) 178.17
Número MDL MFCD00015134
Clave InChI YPJHXRAHMUKXAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl allylphosphonate, diethyl prop-2-en-1-ylphosphonate, diethyl-allylphosphonate, acmc-1bprn, phosphonic acid, 2-propenyl-, diethyl ester, allylphosphonic acid diethyl, 3-diethoxyphosphoryl-prop-1-ene, allylphosphonic acid diethyl ester, allyl phosphonic acid diethyl ester
PubChem CID 573014
Nombre IUPAC 3-dietoxifosforilprop-1-eno
SMILES CCOP(=O)(CC=C)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl allylphosphonate
Nombre de nota 97%
Color Incolora
Punto de ebullición 97.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (O)P(CH3CH2O)2CH2CHCH2
Índice de refracción 1.4325 to 1.4345
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido