Learn More
Alilmalonato de dietilo, TRC
Código de producto. 30370156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370156 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30370156 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD443728250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Allylmalonate
CAS 2049-80-1
Fórmula molecular C10H16O4
Cantidad 250 mg
Sinónimo (2-Propenyl)propanedioic Acid Diethyl Ester, 2-Allylmalonic Acid Diethyl Ester, Allylmalonic Acid Diethyl Ester, Diethyl 1-Butene-4,4-dicarboxylate, Diethyl 2-Allyl-1,3-propanedioate, Diethyl 2-Allylmalonate, Diethyl 2-Prop-2-enylmalonate, Diethyl 2-Propenylmalonate, Ethyl Allylmalonate, NSC 67393, NSC 8777
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O4/c1-4-7-8(9(11)13-5-2)10(12)14-6-3/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3
SMILES CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC
Nombre IUPAC 2-prop-2-enilpropanodioato de dietilo
Peso molecular (g/mol) 200.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.1049