Learn More
Alilmalonato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10102480 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10102480 500 g Frasco de vidrio 500 g
10050890 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10102480 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113965000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2049-80-1 | C10H16O4 | 200.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2049-80-1
Fórmula molecular C10H16O4
Peso molecular (g/mol) 200.23
Número MDL MFCD00009155
Clave InChI GDWAYKGILJJNBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl allylmalonate, ethyl allylmalonate, diethyl 2-allylmalonate, allylmalonic acid diethyl ester, diethyl prop-2-enylpropanedioate, diethyl 2-prop-2-enyl malonate, malonic acid, allyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-propenyl-, diethyl ester, diethyl 2-2-propenyl-1,3-propanedioate, allyl malonic acid
PubChem CID 74900
Nombre IUPAC 2-prop-2-enilpropanodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl allylmalonate
Nombre de nota 97%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 222.0°C to 223.0°C
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5O2CCH(CH2CH=CH2)CO2C2H5
Índice de refracción 1.4300 to 1.4320
Cantidad 500 g
Beilstein 02, 776
Gravedad específica 1.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl allylmalonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.