Learn More
Alilmalonato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317655 100 g 100 g
11307655 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317655 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02286.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2049-80-1 | C10H16O4 | 200.234 g/mol
Diethyl allylmalonate is an important intermediates in syntheses of vitamins B1 and B6, barbiturates, non-steroidal anti-inflammatory agents, other numerous pharmaceuticals, agrochemicals and flavors and fragrances compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alilmalonato de dietlo es un importante intermedio en la síntesis de vitaminas B1 y B6, barbitúricos, agentes antiinflamatorios no esteroideos, otros muchos productos farmacéuticos, agroquímicos y compuestos de sabores y fragancias.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2049-80-1
Fórmula molecular C10H16O4
Peso molecular (g/mol) 200.234
Número MDL MFCD00009155
Clave InChI GDWAYKGILJJNBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl allylmalonate, ethyl allylmalonate, diethyl 2-allylmalonate, allylmalonic acid diethyl ester, diethyl prop-2-enylpropanedioate, diethyl 2-prop-2-enyl malonate, malonic acid, allyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-propenyl-, diethyl ester, diethyl 2-2-propenyl-1,3-propanedioate, allyl malonic acid
PubChem CID 74900
Nombre IUPAC 2-prop-2-enilpropanodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl allylmalonate
Densidad 1.016
Punto de ebullición 222°C to 223°C
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Índice de refracción 1.431
Cantidad 100 g
Beilstein 1709466
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.23
Porcentaje de pureza 97%