Learn More
Alil(3-fenil-2-propinil)malonato de dietilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11342809 1 g 1 g
11352809 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342809 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27702.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 143633-91-4 | Molecular Formula: C19H22O4 | Molecular Weight: 314.381 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143633-91-4
Fórmula molecular C19H22O4
Peso molecular (g/mol) 314.381
Número MDL MFCD09953493
Clave InChI ZSPBIVGRCZUELN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl allyl 3-phenyl-2-propynyl malonate, diethyl 2-allyl-2-3-phenylprop-2-yn-1-yl malonate, propanedioic acid,2-3-phenyl-2-propyn-1-yl-2-2-propen-1-yl-, 1,3-diethyl ester, 1,3-diethyl 2-3-phenylprop-2-yn-1-yl-2-prop-2-en-1-yl propanedioate, acmc-20ed36, 3-phenylpropargylallylmalonic acid diethyl ester, allyl 3-phenyl-2-propynyl malonic acid diethyl ester, diethyl 1-phenyl-6-heptene-1-yne-4,4-dicarboxylate, diethyl 3-phenylprop-2-yn-1-yl prop-2-en-1-yl propanedioate
PubChem CID 10086992
Nombre IUPAC 2-(3-fenilprop-2-inil)-2-prop-2-enilpropanodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C(CC=C)(CC#CC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC
Specifica
Nombre del producto químico o material Diethyl allyl(3-phenyl-2-propynyl)malonate
Índice de refracción 1.514
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.38
Porcentaje de pureza 96%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.