Learn More
Adipato de dietilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10625861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10625861 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10268383 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10625861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 407171000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 141-28-6 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-28-6
Fórmula molecular C10H18O4
Peso molecular (g/mol) 202.25
Número MDL MFCD00009215
Clave InChI VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl adipate, ethyl adipate, 1,6-diethyl hexanedioate, hexanedioic acid, diethyl ester, adipic acid, diethyl ester, adipic acid diethyl ester, hexanedioic acid, diethyl, diethylhexanedioic acid, diethylester kyseliny adipove, ethyl delta-carboethoxyvalerate
PubChem CID 8844
ChEBI CHEBI:34697
Nombre IUPAC hexanodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl adipate
Punto de fusión -18.0°C
Color Incolora
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 132.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2OCO(CH2)4COOCH3CH2
Índice de refracción 1.4260 to 1.4280
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 652
Gravedad específica 1
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido