Learn More
Adipato de dietilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470363 100 g 100 g
11480363 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470363 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11476.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 141-28-6 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
Poly(vinylidene fluoride) (PVF2) gels in diethyl adipate (DEA) with fibrillar morphology is presented. Gelation process obeys the three-dimensional percolation mechanism. Combustion and emission characteristics of a direct-injection diesel engine is fueled with diesel-diethyl adipate blends.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se presentan geles de poli(vinilideno fluoruro) (PVF2) en adipato de dietilo (DEA) con morfología fibrilar. El proceso de la gelificación obedece al mecanismo de la percolación tridimensional. Las características de combustión y emisión de un motor diésel de inyección directa se alimentan con mezclas de diésel-adipato de dietilo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-28-6
Fórmula molecular C10H18O4
Peso molecular (g/mol) 202.25
Número MDL MFCD00009215
Clave InChI VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl adipate, ethyl adipate, 1,6-diethyl hexanedioate, hexanedioic acid, diethyl ester, adipic acid, diethyl ester, adipic acid diethyl ester, hexanedioic acid, diethyl, diethylhexanedioic acid, diethylester kyseliny adipove, ethyl delta-carboethoxyvalerate
PubChem CID 8844
ChEBI CHEBI:34697
Nombre IUPAC hexanodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl adipate
Punto de fusión -20°C
Densidad 1.008
Punto de ebullición 250°C to 252°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal CH3CH2O2C(CH2)4CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.4275
Cantidad 100 g
Beilstein 1780035
Índice Merck 14,162
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.25
Porcentaje de pureza 99%