Learn More
Dietil acetilsuccinato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10793641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10793641 100 g Frasco de vidrio 100 g
10697252 25 g Frasco de vidrio 25 g
10696934 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10793641 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113951000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1115-30-6 | C10H16O5 | 216.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1115-30-6
Fórmula molecular C10H16O5
Peso molecular (g/mol) 216.23
Número MDL MFCD00009157
Clave InChI DVSDDICSXBCMQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 2-acetylsuccinate, diethyl acetylsuccinate, ethyl acetylsuccinate, diethyl acetosuccinate, butanedioic acid, acetyl-, diethyl ester, acetylsuccinic acid diethyl ester, diethylacetylsuccinate, 1,4-diethyl 2-acetylbutanedioate, succinic acid, acetyl-, diethyl ester, butanedioic acid, 2-acetyl-, 1,4-diethyl ester
PubChem CID 66197
Nombre IUPAC dietil 2-acetilbutanodioato
SMILES CCOC(=O)CC(C(=O)C)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl acetylsuccinate
Punto de fusión -8°C
Color Amarillo
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 180°C to 183°C (50.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5O2CCH2CH(COCH3)CO2C2H5
Índice de refracción 1.4340 to 1.436
Cantidad 100 g
Beilstein 03, 801
Gravedad específica 1.08
Información de solubilidad Solubility in water: 15g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido