Learn More
Acetilsuccinato de dietilo, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490168 5 g 5 g
11400178 25 g 25 g
11410178 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23744.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1115-30-6 | C10H16O5 | 216.233 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1115-30-6
Fórmula molecular C10H16O5
Peso molecular (g/mol) 216.233
Número MDL MFCD00009157
Clave InChI DVSDDICSXBCMQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 2-acetylsuccinate, diethyl acetylsuccinate, ethyl acetylsuccinate, diethyl acetosuccinate, butanedioic acid, acetyl-, diethyl ester, acetylsuccinic acid diethyl ester, diethylacetylsuccinate, 1,4-diethyl 2-acetylbutanedioate, succinic acid, acetyl-, diethyl ester, butanedioic acid, 2-acetyl-, 1,4-diethyl ester
PubChem CID 66197
Nombre IUPAC dietil 2-acetilbutanodioato
SMILES CCOC(=O)CC(C(=O)C)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl acetylsuccinate
Punto de fusión -8°C
Densidad 1.081
Punto de ebullición 180°C to 183°C (50 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4346
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.23
Porcentaje de pureza ≥97%