Learn More
Acetilmetilfosfonato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491440 25 g 25 g
11471440 1 g 1 g
11481440 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491440 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26896.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Diethyl acetylmethylphosphonate is used as ligand in coordination chemistry to prepare lanthanide series metals like terbium, europium and neodymium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetilmetilfosfonato de dietilo se utiliza como ligando en la química de coordinación para preparar metales de serie de lantánidos como terbio, europio y neodimio.
Solubilidad
Miscible con tetrahidrofurano, éter, diclorometano y cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1067-71-6
Fórmula molecular C7H15O4P
Peso molecular (g/mol) 194.167
Número MDL MFCD00044728
Clave InChI RSAFKRSMGOSHRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 2-oxopropyl phosphonate, diethyl acetonylphosphonate, diethyl 2-oxopropylphosphonate, acetonylphosphonic acid diethyl ester, 2-oxopropyl phosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, 2-oxopropyl-, diethyl ester, aurora ka-1476, ksc490a4t, diethyl acetylmethylphosphonate
PubChem CID 14028
Nombre IUPAC 1-dietoxifosforilpropan-2-ona
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)C)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl acetylmethylphosphonate
Densidad 1.01
Punto de ebullición 129°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.433
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Miscible with tetrahydrofuran,ether,dichloromethane and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.17
Porcentaje de pureza 97%