Learn More
Acetilenodicarboxilato de dietilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469233 25 g 25 g
11479233 100 g 100 g
11489233 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469233 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11719.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 762-21-0 | C8H10O4 | 170.164 g/mol
Diethyl acetylenedicarboxylate is used as a protein cross-linker. It is also used in the synthesis of 3,4,5-trisubstituted 2(5H)-furanone derivatives, highly functionalized thiazolidinone derivatives, novel cyclic peroxide glucosides and 4,11-dimesitylbisanthene, soluble bisanthene derivative, via Diels-Alder reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetilenodicarboxilato de dietilo se utiliza como un entrecruzador de proteínas. También se emplea en la síntesis de derivados de 2(5H) furanona 3,4,5-trisubidos , derivados de tiazolidinona altamente funcionalizados, nuevos glucósidos de peróxido cíclico y 4,11-dimesitilbisanteno, derivado soluble del bisanteno, mediante la reacción de Diels-Alder.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter etílico, CCL4, Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Proeger del calor. Almacenar alejado de agentes oxidantes. Incompatible con ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 762-21-0
Fórmula molecular C8H10O4
Peso molecular (g/mol) 170.164
Número MDL MFCD00009186
Clave InChI STRNXFOUBFLVIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl acetylenedicarboxylate, 2-butynedioic acid, diethyl ester, diethyl 2-butynedioate, 1,4-diethyl but-2-ynedioate, acetylenedicarboxylic acid, diethyl ester, acetylenedicarboxylic acid diethyl ester, diethylacetylenedicarboxylate, bis-ethoxycarbonyl acetylene, diethyl acetylene dicarboxylate, di-ethyl acetylenedicarboxylate
PubChem CID 69803
Nombre IUPAC but-2-inedioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C#CC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl acetylenedicarboxylate
Punto de fusión 1°C to 2°C
Densidad 1.067
Punto de ebullición 108°C to 110°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 94°C (201°F)
Índice de refracción 1.443
Cantidad 25 g
Número UN UN1760
Beilstein 743166
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ethyl ether,CCl4,Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.16
Porcentaje de pureza 96%